Learn More
Phenylsulfon, TRC
Artikelnummer. 30135152
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135152 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30135152 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP33687025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl sulfone
CAS 127-63-9
Summenformel C12 H10 O2 S
Menge 25 g
Synonym Dapsone, Benzene, 1,1′-sulfonylbis-
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O2S/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=S(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name Benzolsulfonylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 218.27
Formelmasse 218.0402