Learn More
Phenylacetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049652
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049652 100 mg 100 Milligramm
30050265 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049652 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0169.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Phenylacetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylacetamide
CAS 103-81-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phenylacetamide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H9 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Phenylacetamide
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10)
SMILES NC(=O)Cc1ccccc1
IUPAC-Name 2-Phenylacetamid
Molekulargewicht (g/mol) 135.16
Menge 100 mg
Formelmasse 135.0684 g/mol