Learn More
Phenylacetamid, Mikromol™
Beschreibung
Phenylacetamid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenylacetamide |
| CAS | 103-81-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Phenylacetamide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H9 N O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Phenylacetamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10) |
| SMILES | NC(=O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 2-Phenylacetamid |
| Mehr anzeigen |