Learn More
Phenylessigsäure, 98,5 %
Artikelnummer. 10795421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10795421 5 g -
10316970 500 g 500 Gramm
10627294 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10795421 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 130280050
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 103-82-2 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-82-2
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
InChI-Schlüssel WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-Phenylessigsäure
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylacetic acid
Schmelzpunkt 75.0°C to 78.0°C
Dichte 1.0800 g/mL
Siedepunkt 265.0°C
Flammpunkt 132°C
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CO2H
Menge 5 g
Beilstein 09, 431
Merck Index 15, 7380
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 15 g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in hot water, soluble in ether, acetone, 186 g/100 mL ethanol (20°C), 4.422 mol.s/l in chloroform (25°C), 1.842 mol.s/l in carbon tetrachloride
Formelmasse 136.15
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke