Learn More
Phenylessigsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17954596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17954596 25 mg 25 Milligramm
17974546 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17954596 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0160.030025
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Phenylessigsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylacetic Acid
CAS 103-82-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phenylacetic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H8 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Benzylpenicillin Benzathine Imp. B (EP), Benzylpenicillin Potassium Imp. B (EP), Benzylpenicillin Procaine Imp. E (EP), Cyclopentolate Hydrochloride Imp. B (EP), Cyclopentolate Imp. B (EP), Tropicamide Imp. D (EP), Tropicamide USP Related Compound D, Tropicamide USP RC D, Phenylacetic Acid, Benzeneacetic acid, Acetic acid, phenyl- (6CI,8CI), 2-Phenylacetic acid, NSC 125718, PAA, Phenylethanoic acid, alpha-Toluic acid, omega-Phenylacetic acid, BRL-2853, Benzylpenicillin Potassium Ph Eur Impurity B, BRL-955, USP Amoxicillin Related Compound A, Ph Eur Amoxicillin Impurity A, Penicinic acid (1), Penicinic acid (2), 8-Hydroxypenillic acid (8-HPA), Phenylacetic acid, Tropicamide Related Compound D, Benzylpenicillin Benzathine Impurity B, Benzylpenicillin Potassium Impurity B, Benzylpenicillin Procaine Impurity E, Carbenicillin Sodium Impurity B, Cyclopentolate Hydrochloride Impurity B, Tropicamide Impurity D, Carbenicillin Impurity B, Cyclopentolate Impurity B, Benzylpenicillin Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1
IUPAC-Name 2-Phenylessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Menge 25 mg
Formelmasse 136.0524 g/mol