Learn More
Phenylacetyldisulfid, TRC
Artikelnummer. 30425505
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425505 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425505 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP33559825MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylacetyl Disulfide
CAS 15088-78-5
Summenformel C16 H14 O2 S2
Menge 25 mg
Synonym Bis(phenylacetyl) Disulfide, Di(phenylacetyl) Disulfide, PADS
InChI-Formel InChI=1S/C16H14O2S2/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)19-20-16(18)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C(Cc1ccccc1)SSC(=O)Cc2ccccc2
IUPAC-Name S-(2-Phenylacetyl)sulfanyl-2-phenylethanthioat
Molekulargewicht (g/mol) 302.411
Formelmasse 302.044