Learn More
Phenylacetylen, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10041830 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10041830 100 g Glasflasche 100 Gramm
10468120 25 g Glasflasche 25 Gramm
11934461 500 g Glasflasche 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10041830
Marke: Thermo Scientific Acros 152461000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 536-74-3 | C8H6 | 102.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 536-74-3
Summenformel C8H6
Molekulargewicht (g/mol) 102.14
InChI-Schlüssel UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene
PubChem CID 10821
IUPAC-Name Ethynylbenzol
SMILES C#CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylacetylene
Schmelzpunkt -44.8°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9300g/mL
Siedepunkt 142.0°C to 144.0°C
Flammpunkt 31°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C≡CH
Brechungsindex 1.5470 to 1.5500
Menge 100 g
Beilstein 05,511
Merck Index 15,391
Relative Dichte 0.93
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and other organic,solvents
Formelmasse 102.14
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit