Learn More
Phenylacetylen, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450103 100 g 100 Gramm
11440103 25 g 25 Gramm
11460103 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450103 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12139.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.40 €
    99.65 € / 100 Gramm
    Sparen 22.75 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 536-74-3 | C8H6 | 102.136 g/mol
Phenylacetylene is involved in the preparation of styrene by reduction using Lindlar catalyst. It is used to study the mechanism of the palladium-catalyzed phenyl acetylene oxidative carbonylation reaction. It is also used in the polymerization process to prepare polyphenylacetylene namely 1,2,4-triphenylbenzene and 1,3,5-triphenylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylacetylen wird durch Reduktion mit Lindlar-Katalysator an die Styrol-Vorbereitung beteiligt. Wird zur Untersuchung des Mechanismus der Palladium-katalysierten Phenylacetylen-Oxidations-Carbonylierungsreaktion verwendet. Wird auch im Polymerisationsprozess zur Herstellung von Polyphenylacetylen verwendet, nämlich 1,2,4-Triphenylbenzol und 1,3,5-Triphenylbenzol.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren, Halogenen, Alkalimetallen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 536-74-3
Summenformel C8H6
Molekulargewicht (g/mol) 102.136
MDL-Nummer MFCD00008570
InChI-Schlüssel UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene
PubChem CID 10821
IUPAC-Name Ethynylbenzol
SMILES C#CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylacetylene
Schmelzpunkt -45°C
Dichte 0.93
Siedepunkt 142°C to 144°C
Flammpunkt 27°C (81°F)
Brechungsindex 1.548
Menge 100 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 605461
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,3861
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 102.14
Reinheit (%) ≥98%