Learn More
Phenylalanylglycine, TRC
Artikelnummer. 30422935
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30422935 500 mg 500 Milligramm
30426540 50 mg -
30427971 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30422935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP399360500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 721-90-4
Summenformel C11H14N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
Synonym L-Phenylalanylglycine, 105: PN: US20130123467 SEQID: 128 Claimed Protein, 10: PN: WO2014063098 TABLE: 5 Claimed Protein, 2-[(2S)-2-Amino-3-phenylpropanamido]acetic Acid, 2-[[(2S)-2-Amino-3-phenylpropanoyl]amino]acetic Acid, 28: PN: WO2016049036 SEQID: 69 Claimed Protein, 3: PN: RU2506269 PAGE: 14 Claimed Sequence, NSC 89182
IUPAC-Name 2-[[(2S)-2-amino-3-phenylpropanoyl]amino]acetic acid
SMILES N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylalanylglycine
InChI-Formel InChI=1S/C11H14N2O3/c12-9(11(16)13-7-10(14)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1
Menge 500 mg
Formelmasse 222.1004
Versandbedingung Room Temperature