Learn More
Phenylarsinoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11407656 1 g 1 Gramm
11417656 5 g 5 Gramm
11427656 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11407656 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14674.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 637-03-6 | C6H5AsO | 168.03 g/mol
Phenylarsine oxide is used as a poultry coccidiostat in veterinary medicine. It is also used in a membrane-permeable protein tyrosine phosphatase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylarsinoxid wird als Geflügelkokzidiostatikum in der Veterinärmedizin verwendet. Kommt auch in einem membrandurchlässigen Protein-Tyrosin-Phosphatase-Inhibitor zum Einsatz.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, Chloroform, Benzol, Ether, Ethanol, 50:50 Dimethylsulfoxid:1 Mol Salzsäure (3.0 mg/ml) und Toluol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-03-6
Summenformel C6H5AsO
Molekulargewicht (g/mol) 168.03
MDL-Nummer MFCD00001990
InChI-Schlüssel BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylarsine oxide, oxophenylarsine, arzene, phenylarsenoxide, arsenosobenzene, arsine, oxophenyl, phenyl arsine oxide, benzene, arsenoso, fenylarsinoxid, caswell no. 060
PubChem CID 4778
ChEBI CHEBI:75253
IUPAC-Name Arsorosobenzol
SMILES O=[As]C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylarsine oxide
Schmelzpunkt 140°C to 160°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3465
Beilstein 2935227
Merck Index 14,6949
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide,chloroform,benzene,ether,ethanol,50:50 dimethyl sulfoxide:1 M hydrochloric acid (3.0mg/ml) and toluene. Insoluble in water.
Formelmasse 168.03
Reinheit (%) 97%