Learn More
Phenylarsonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473334
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473334 100 g 100 Gramm
11453334 5 g 5 Gramm
11463334 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11473334 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10625.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 98-05-5 | C6H7AsO3 | 202.041 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-05-5
Summenformel C6H7AsO3
Molekulargewicht (g/mol) 202.041
MDL-Nummer MFCD00002097
InChI-Schlüssel LVKZSFMYNWRPJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenearsonic acid, monophenylarsonic acid, arsonic acid, phenyl, unii-57f9ku116m, kyselina benzenarsonova czech, arsonic acid, as-phenyl, kyselina benzenarsonova, benzenarsonic acid, benzenearsonie acid, acmc-20ajwq
PubChem CID 7365
ChEBI CHEBI:29851
IUPAC-Name Phenylarsonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)[As](=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylarsonic acid
Schmelzpunkt 158°C to 162°C (decomposition)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3465
Merck Index 14,1067
Formelmasse 202.04
Reinheit (%) 97%