Learn More
Phenylbutazone, 98%, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar L03449.14
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11302166
  • 38.50 € / 25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
50-33-9
308.38
VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N
4781
4-butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
C19H20N2O2
MFCD00005500
phenylbutazone, fenilbutazona, butazolidin, diphenylbutazone, phenylbutazonum, butapirazol, butapyrazole, butazolidine, butacote, butadion
CHEBI:48574
CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Phenylbutazone
Odorless
MFCD00005500
UN2811
14,7277
VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N
4-butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
4781
308.38
50-33-9
C19H20N2O2
25g
290080
phenylbutazone, fenilbutazona, butazolidin, diphenylbutazone, phenylbutazonum, butapirazol, butapyrazole, butazolidine, butacote, butadion
CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
308.38
CHEBI:48574
98%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation