Learn More
Phenylbutazone, 98%, Thermo Scientific™
38.50 € - 98.30 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 50-33-9 |
|---|---|
| Summenformel | C19H20N2O2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 308.38 |
| MDL-Nummer | MFCD00005500 |
| InChI-Schlüssel | VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | phenylbutazone, fenilbutazona, butazolidin, diphenylbutazone, phenylbutazonum, butapirazol, butapyrazole, butazolidine, butacote, butadion |
| PubChem CID | 4781 |
| ChEBI | CHEBI:48574 |
| IUPAC-Name | 4-butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione |
| SMILES | CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
11302166
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03449.14 |
25g |
38.50 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
11312166
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03449.22 |
100g |
98.30 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| C19H20N2O2 | |
| MFCD00005500 | |
| phenylbutazone, fenilbutazona, butazolidin, diphenylbutazone, phenylbutazonum, butapirazol, butapyrazole, butazolidine, butacote, butadion | |
| CHEBI:48574 | |
| CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
| Phenylbutazone | |
| Odorless | |
| MFCD00005500 | |
| 290080 | |
| phenylbutazone, fenilbutazona, butazolidin, diphenylbutazone, phenylbutazonum, butapirazol, butapyrazole, butazolidine, butacote, butadion | |
| CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
| 308.38 | |
| CHEBI:48574 | |
| 98% |
| 50-33-9 | |
| C19H20N2O2 | |
| UN2811 | |
| 14,7277 | |
| VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N | |
| 4-butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione | |
| 4781 | |
| 308.38 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H351-H361-H319
Toxic if swallowed.
Suspected of causing cancer.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
P280h-P305+P351+P338-P309-P310
Wear protective gloves/clothing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF exposed or if you feel unwell: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : UQ8225000
missing translation for 'tsca' : TSCA