Learn More
Phenylbutazone, 98%
Artikelnummer. 11312166
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312166 100 g 100 Gramm
11302166 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11312166 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03449.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 50-33-9 | C19H20N2O2 | 308.38 g/mol
A non-steroidal anti-inflammatory drug
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-33-9
Summenformel C19H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 308.38
MDL-Nummer MFCD00005500
InChI-Schlüssel VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylbutazone, fenilbutazona, butazolidin, diphenylbutazone, phenylbutazonum, butapirazol, butapyrazole, butazolidine, butacote, butadion
PubChem CID 4781
ChEBI CHEBI:48574
IUPAC-Name 4-butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
SMILES CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylbutazone
Schmelzpunkt 105°C to 108°C
Geruch Odorless
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 290080
Merck Index 14,7277
Formelmasse 308.38
Reinheit (%) 98%