Learn More
Phenylbutazon, Mikromol™
Beschreibung
Phenylbutazon
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenylbutazone |
| CAS | 50-33-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Phenylbutazone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C19 H20 N2 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 3,5-Pyrazolidinedione, 4-butyl-1,2-diphenyl-, 1,2-Diphenyl-3,5-dioxo-4-butylpyrazolidine, 1,2-Diphenyl-3,5-dioxo-4-n-butylpyrazolidine, 1,2-Diphenyl-4-butyl-3,5-pyrazolidinedione, 3,5-Dioxo-1,2-diphenyl-4-n-butylpyrazolidine, 4-Butyl-1,2-diphenyl-3,5-dioxopyrazolidine, 4-Butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione, 4-n-Butyl-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, Alindor, Alkazone, Antadol, Anuspiramin, Arthrizon, Artrizin, Artropan, Azolid, Benzone, Betazed, Bizolin 200, Bunetzone, Butacote, Butadion, Butadione, Butalidon, Butapirazol, Butapirazole, Butartrina, Butatron, Butazina, Butazolidin, Butazolidine, Butidiona, Butoz, Buzon, Diphebuzol, Diphenylbutazone, Ecobutazone, Equipalazone, Fenibutal, Fenibutazona, Fenilbutina, Fenotone, Fenylbutazon, Flexazone, G 13,871, Ia-But, Kadol, Mephabutazon, NSC 25134, Phebuzine, Phen-Buta, Phenylbutazon, Phenylbutazone, Pirarreumol B, Pyrabutol, R-3-ZON, Reudo, Reudox, Reumazin, Reumuzol, Robizone, Shigrodin, Tencodyne, Tevcodyne, Ticinil, Todalgil, Uzone, VAC-10, Zolaphen |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3 |
| SMILES | CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | 4-Butyl-1,2-diphenylpyrazolidin-3,5-dion |
| Mehr anzeigen |