Learn More
Phenylbutazon, TRC
Artikelnummer. 30424922
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424922 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30424922 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP31957025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylbutazone
CAS 50-33-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C19 H20 N2 O2
Menge 25 g
Synonym 3,5-Pyrazolidinedione','4-butyl-1,2-diphenyl-, 1,2-Diphenyl-3,5-dioxo-4-butylpyrazolidine, 1,2-Diphenyl-3,5-dioxo-4-n-butylpyrazolidine, 1,2-Diphenyl-4-butyl-3,5-pyrazolidinedione, 3,5-Dioxo-1,2-diphenyl-4-n-butylpyrazolidine, 4-Butyl-1,2-diphenyl-3,5-dioxopyrazolidine, 4-Butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione, 4-n-Butyl-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, Alindor, Alkazone, Antadol, Anuspiramin, Arthrizon, Artrizin, Artropan, Azolid, Benzone, Betazed, Bizolin 200, Bunetzone, Butacote, Butadion, Butadione, Butalidon, Butapirazol, Butapirazole, Butartrina, Butatron, Butazina, Butazolidin, Butazolidine, Butidiona, Butoz, Buzon, Diphebuzol, Diphenylbutazone, Ecobutazone, Equipalazone, Fenibutal, Fenibutazona, Fenilbutina, Fenotone, Fenylbutazon, Flexazone, G 13,871, Ia-But, Kadol, Mephabutazon, NSC 25134, Phebuzine, Phen-Buta, Phenylbutazon, Phenylbutazone, Pirarreumol B, Pyrabutol, R-3-ZON, Reudo, Reudox, Reumazin, Reumuzol, Robizone, Shigrodin, Tencodyne, Tevcodyne, Ticinil, Todalgil, Uzone, VAC-10, Zolaphen
InChI-Formel InChI=1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3
SMILES CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name 4-Butyl-1,2-diphenylpyrazolidin-3,5-dion
Molekulargewicht (g/mol) 308.37
Formelmasse 308.1525
Reinheit (%) >95