Learn More
Phenylglyoxalmonohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463434
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463434 100 g 100 Gramm
11443434 5 g 5 Gramm
11453434 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463434 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10677.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1075-06-5 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Phenylglyoxal monohydrate was used to modify pig muscle carbonic anhydraseIII and as a specific reagent for arginine groups. It was also used to prepare pyrrolinone and furan derivatives and as as a chemiluminescent reagent for the determination of purines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylglyoxal-Monohydrat wurde zur Modifikation von Carbonanhydrase III des Schweinemuskels und als spezifisches Reagenz für Arginin-Gruppen verwendet. Wurde auch zur Herstellung von Pyrrolinon- und Furanderivaten und als chemilumineszentes Reagenz zur Bestimmung von Purinen verwendet.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1075-06-5
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
MDL-Nummer MFCD00149499
InChI-Schlüssel NBIBDIKAOBCFJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydroxyacetophenone, acetophenone, dihydroxy, dihydroxy 1-phenylethanone, 2,2-dihydroxy-1-phenyl-ethanone, ethanone, 2,2-dihydroxy-1-phenyl, acetophenone, 2,2-dihydroxy, alpha,alpha-dihydroxyacetophenone, dioxyacetophenone, alpha,alpha-dihydroxy-acetophenone
PubChem CID 99611
IUPAC-Name 2,2-Dihydroxy-1-Phenylethan
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylglyoxal monohydrate
Schmelzpunkt 71°C to 77°C
Siedepunkt 142°C (125 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 1854721
Löslichkeitsinformationen Partly miscible with water.
Formelmasse 152.15 (134.12 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%