Learn More
Phenylglyoxalmonohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10762115 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10762115 100 g Glasflasche 100 Gramm
10674832 5 g Glasflasche 5 Gramm
10700861 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10762115 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 161971000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1075-06-5 | C8H6O2·H2O | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1075-06-5
Summenformel C8H6O2·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00149499
InChI-Schlüssel NBIBDIKAOBCFJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydroxyacetophenone, acetophenone, dihydroxy, dihydroxy 1-phenylethanone, 2,2-dihydroxy-1-phenyl-ethanone, ethanone, 2,2-dihydroxy-1-phenyl, acetophenone, 2,2-dihydroxy, alpha,alpha-dihydroxyacetophenone, dioxyacetophenone, alpha,alpha-dihydroxy-acetophenone
PubChem CID 99611
IUPAC-Name 2,2-Dihydroxy-1-Phenylethan
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylglyoxal monohydrate
Schmelzpunkt 71.0°C to 76.0°C
Farbe Rosa oder Weiß bis Gelb
Siedepunkt 142.0°C (125.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COCHO·H2O
Menge 100 g
Beilstein 07, 670
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver