Learn More
Phenylhydrochinon-Diacetat, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenylhydroquinone diacetate |
| Schmelzpunkt | 67°C to 70°C |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 2383464 |
| Formelmasse | 270.29 |
| Reinheit (%) | 98% |