Learn More
Phenylquecksilberacetat, TRC
Artikelnummer. 30426118
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426118 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30426118 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP33563550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl-mercury-acetate
CAS 62-38-4
Summenformel C8 H8 Hg O2
Menge 50 g
Synonym Phenylmercuric acetate, (Acetato-κO)phenylmercury, (Acetato)phenylmercury, (Acetato-O)phenylmercury, Phenylmercury Acetate, Acetatophenylmercury, Phenylmercury Deriv. Acetic Acid, Acetoxyphenylmercury, Agrosan, Agrosan D, Algimycin 200, Anticon, Antimucin WBR, Antimucin WDR, (Acetoxymercurio)benzene, Bufen, Bufen 30, Ceresol, Contra Creme, Femma, Fungicide R, Fungitox OR, Hexasan, Hexasan (fungicide), Intercide 60, Intercide PMA 18, Liquiphene, Lorophyn, Meracen, Mercron, Mercuriphenyl acetate, Mercuron, Mergal A 25, Mersolite 8, Mersolite D, NSC 35670, NSC 61321, Neantina, Norforms, Nuodex PMA 18, Nylmerate, PMA, PMA (fungicide), PMA 220, PMAC, PMAS, Panomatic, Parasan, Parasan (bactericide), Phenylmercuric acetate, Phix, Programin, Quicksan, Ruberon, Samtol, Sanitized SPG, Sanmicron, Scutl, Seed Dressing R, Seedtox, Setrete, Spruce Seal, Tag, Tag 331, Tag Fungicide, Tag HL 331, Trigosan, Troysan 30, Troysan PMA 30, Verdasan, Volpar, Zaprawa Nasienna R, Ziarnik
InChI-Formel InChI=1S/C6H5.C2H4O2.Hg/c1-2-4-6-5-3-1;1-2(3)4;/h1-5H;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
SMILES CC(=O)O[Hg]c1ccccc1
IUPAC-Name Acetyloxy(phenyl)quecksilber
Molekulargewicht (g/mol) 336.74
Formelmasse 338.0231