Learn More
Phenylquecksilberchlorid, TRC
Artikelnummer. 30418412
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418412 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30418412 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3356585G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl-mercury-chloride
CAS 100-56-1
Summenformel C6 H5 Cl Hg
Menge 5 g
Synonym Phenylmercury Chloride, Mercury','chlorophenyl-, Phenylmercury chloride (6CI), Chlorophenylmercury, Agrenal, Agronal, Benzene','(chloromercurio)-, Hexason, Mercutal, Merfazin, Mersolite 2, Monophenylmercury chloride, PMC, PMC (fungicide), Phenyl chloromercury, Phenylmercuric chloride, Phenylmercury(II) chloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H5.ClH.Hg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
SMILES Cl[Hg]c1ccccc1
IUPAC-Name Chlor(phenyl)quecksilber
Molekulargewicht (g/mol) 313.15
Formelmasse 313.9786