Learn More
Phenylquecksilber(II)-chlorid, 96 %, Hg 63.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314287 10 g -
11324287 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11314287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 037113.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 100-56-1 | C6H5ClHg | 313.15 g/mol
The reaction of phenylmercury (II) chloride with acetophenonethiosemicarbazone (Hatsc) in ethanol in 1: 1 mole ratio undergoes symmetrisation forming the products, HgCl2 (Hatse) 2 and Ph2Hg instead of the anticipated compound PhHgCl (Hatse). A new method for the determination of chloride ion is based on the formation of phenylmercury(II) chloride, its extraction into chloroform and reaction with sodium diethyldithiocarbamate to form phenylmercury(II) diethyldithiocarbamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-56-1
Summenformel C6H5ClHg
Molekulargewicht (g/mol) 313.15
MDL-Nummer MFCD00000463
InChI-Schlüssel AWGTVRDHKJQFAX-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenylmercuric chloride, agrenal, phenylmercury chloride, mercury, chlorophenyl, hexason, mercutal, merfazin, stopspot, agronal, mersolite 2
PubChem CID 7511
IUPAC-Name Chlor(phenyl)quecksilber
SMILES Cl[Hg]C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylmercury(II) chloride
Schmelzpunkt 246°C to 250°C
Farbe Weiß
Menge 10 g
UN-Nummer UN2026
Merck Index 14,7301
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene, ether, pyridine; Very slightly soluble in water
Formelmasse 313.18
Reinheit (%) 96%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hg 63,5 %
Physikalische Form Pulver