Learn More
Phenylmethylsulfonyl-Fluorid Kristalline MP Biomedicals
Artikelnummer. 11415362 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11415362 5 g 5 Gramm
11405362 1 g -
11425362 25 g 25 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11415362
Marke: MP Biomedicals 0219538105
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 329-98-6
Summenformel C7H7FO2S
Molekulargewicht (g/mol) 174.189
InChI-Schlüssel YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phenylmethylsulfonylfluorid, Benzolmethansulfonylfluorid, Benzylsulfonylfluorid, Alpha-Toluolsulfonylfluorid, Benzylsulphonylfluorid, Alpha-Toluolsulphonylfluorid, .alpha.-Toluensulfonylfluorid, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
PubChem CID 4784
ChEBI CHEBI:8102
IUPAC-Name Phenylmethansulfonylfluorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylmethylsulfonylfluorid
Menge 5 g
Formelmasse 174.2
Physikalische Form kristallin
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • phenylmethylsulphonyl fluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: alpha-toluenesulphonyl fluoride