Learn More
Phenylphosphonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420008
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420008 100 g 100 Gramm
11430008 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420008 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22939.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1571-33-1 | Molecular Formula: C6H7O3P | Molecular Weight: 158.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Phenylphosphonsäure-Additiv, zusammen verwendet mit Noyori-Katalysator zur Oxidation von Sulfiden zu Sulfonen. Wird als Additiv für ungesättigtes Polyester-PU-Harz verwendet. Kann zudem in Nylon zur Verbesserung des Polymerisationsgrads hinzugefügt werden. Kann als Hochdruck-Additiv für Schmierstoffe verwendet werden; dient als Katalysator für die Carbonsäure-&-Alkoholreaktion; kann als brandhemmende Behandlung von Fasern verwendet werden, die als organische Materialien verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1571-33-1
Summenformel C6H7O3P
Molekulargewicht (g/mol) 158.09
MDL-Nummer MFCD00002136
InChI-Schlüssel QLZHNIAADXEJJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenephosphonic acid, phosphonic acid, phenyl, phenyl-phosphonic acid, phosphonic acid, p-phenyl, phenyl phosphonic acid, unii-byd76t2868, sv7, pubchem21303, phosphonic acid,phenyl, wln: qpqo&r
PubChem CID 15295
IUPAC-Name Phenylphosphonsäure
SMILES OP(O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylphosphonic acid
Schmelzpunkt 160°C to 162°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2245168
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 158.09
Reinheit (%) 98%