Learn More
Phenylselenylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Employed in the synthesis of enones by selenenylation of α-cyano ketones with lithium naphthalenide. Phenylselenyl bromide was used in the preparation of exo-2-methyl-7-phenylselenyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalene-1,3-dione and endo-2-methyl-7-phenylselanyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalene-1,3-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Eingesetzt bei der Synthese von Enonen durch Selenylierung von α-Cyanoketonen mit Lithiumnaphthalenid. Phenylselenylbromid wurde zur Herstellung von Exo-2-Methyl-7-Phenylselenyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]Pentalene-1,3-Dion und Endo-2-Methyl-7-Phenylselanyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicopenta[a,e]Pentalen-Dion1,3-Dion verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol, sehr schwache Trübung.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Phenylselenenyl bromide |
| Schmelzpunkt | 56°C to 62°C |
| Siedepunkt | 107°C to 108°C (15 mmHg) |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2928 |
| Beilstein | 2039772 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in toluene,very faint turbidity. |
| Formelmasse | 235.98 |
| Reinheit (%) | 98% |
Safety and Handling
- Phenylselenyl bromide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: Bromoselenobenzene