Learn More
Phenylseleninsäureanhydrid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenylseleninic Anhydride |
| CAS | 17697-12-0 |
| Summenformel | C12 H10 O3 Se2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Phenylseleninic Anhydride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H10O3Se2/c13-16(11-7-3-1-4-8-11)15-17(14)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | O=[Se](O[Se](=O)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | Phenylseleninyl-benzolseleninat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 360.126 |
| Formelmasse | 361.896 |