Learn More
Phenylselenol, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455313
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455313 25 g 25 Gramm
11445313 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11455313 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12876.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 645-96-5 | C6H6Se
It is applied for reactions of phenylselenol and its anion. Benzeneselenol can used as starting reagent in the synthesis of monoseleno-substituted 1,3-dienes. It may be used in the synthesis of cationic chalcogenolato-bridged diruthenium complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird für Reaktionen von Phenylselenol und seinem Anion angewendet. Benzolselenol kann als Ausgangsreagenz bei der Synthese von Monoseleno-substituierten 1,3-dienen verwendet werden. Es kann zur Synthese kationischer Chalkogenolato-überbrückter Dirutheniumkomplexe verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Oxidationsmitteln und Luft geschützt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 645-96-5
Summenformel C6H6Se
MDL-Nummer MFCD00000001
Synonym Benzeneselenol; Selenophenol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylselenol
Dichte 1.479
Siedepunkt 71°C to 72°C (18 mmHg)
Flammpunkt 70°C (158°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.612
Menge 25 g
UN-Nummer UN3440
Beilstein 385715
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 157.07
Reinheit (%) ≥90%