Learn More
Phenylselenylbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenylselenyl Bromide |
| CAS | 34837-55-3 |
| Summenformel | C6 H6 Br Se |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Benzeneselenyl Bromide, Phenylselenenyl Bromide, Phenylselenium Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6BrSe/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H |
| SMILES | Br=[Se]c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | (Phenyl-λ 3-Selanyliden)-λ 3-Bromane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 236.976 |
| Formelmasse | 236.882 |