Learn More
Phenylsilan, TRC
Artikelnummer. 30412527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30412527 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412527 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP336775100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylsilane
CAS 694-53-1
Summenformel C6H8Si
Menge 100 g
Synonym Silyl-benzene, Monophenylsilane, NSC 179699, SIP 6750.0, Silylbenzene, Z 6047
InChI-Formel InChI=1S/C6H8Si/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H3
SMILES [SiH3]c1ccccc1
IUPAC-Name Phenylsilan
Molekulargewicht (g/mol) 108.21
Formelmasse 108.0395