Learn More
Phenylsilan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenylsilane |
| CAS | 694-53-1 |
| Summenformel | C6H8Si |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Silyl-benzene, Monophenylsilane, NSC 179699, SIP 6750.0, Silylbenzene, Z 6047 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8Si/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H3 |
| SMILES | [SiH3]c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Phenylsilan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 108.21 |
| Formelmasse | 108.0395 |