Learn More
Phenylbernsteinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenylsuccinic Acid |
| CAS | 635-51-8 |
| Summenformel | C10 H10 O4 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 2-Phenylbutanedioic Acid, (RS)-Phenylsuccinic Acid, (±)-2-Phenylsuccinic Acid, (±)-Phenylsuccinic Acid, 2-Phenylsuccinic Acid, DL-Phenylsuccinic Acid, NSC 11342, NSC 16635, Phenylsuccinic Acid, alpha-Phenylsuccinic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10O4/c11-9(12)6-8(10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)CC(C(=O)O)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 2-Phenylbutandisäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 194.184 |
| Formelmasse | 194.058 |