Learn More
Phenylsulfonsäure, TRC
Artikelnummer. 17933345
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17933345 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17933345 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3382781G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzenesulfonic Acid
CAS 98-11-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6 H6 O3 S
Menge 1 g
Synonym Benzenesulfonic Acid, 17-120A, 1: PN: WO2020008043 SEQID: 105 claimed sequence, Alkylbenzenesulfonate, Benzenemonosulfonic acid, Benzenesulfonic acid (surfactant), Benzensulfonic acid, Besylic acid, BSA, BW 70, Nansa 63B, Phenylsulfonic acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
SMILES OS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name Benzolsulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 158.18
Formelmasse 158.0038
Reinheit (%) >95%