Learn More
Phenylzinntrichlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenyltin Trichloride |
| CAS | 1124-19-2 |
| Summenformel | C6 H5 Cl3 Sn |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Phenyltin trichloride (6CI), Trichlorophenylstannane, Monophenyltin chloride, Monophenyltin trichloride, NSC 92617, Phenyltrichlorostannane, Phenyltrichlorotin, Trichlorophenyltin |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5.3ClH.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3 |
| SMILES | Cl[Sn](Cl)(Cl)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Trichlor(phenyl)stannan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 302.17 |
| Formelmasse | 301.8479 |