Learn More
Phenyltriethoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10634672 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize':
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung missing translation for 'unitSize'
10634672 250 g Glasflasche 250 Gramm
10751451 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10634672 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 174642500
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 780-69-8 | C12H20O3Si | 240.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 780-69-8
Summenformel C12H20O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 240.37
MDL-Nummer MFCD00009065
InChI-Schlüssel JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyltriethoxysilane, triethoxy phenyl silane, silane, triethoxyphenyl, triethoxyfenylsilan, silane, phenyltriethoxy, benzeneorthosiliconic acid, triethyl ester, phenyl triethoxysilane, benzene, triethoxysilyl, triethoxyfenylsilan czech, unii-qi310t2x15
PubChem CID 13075
IUPAC-Name Triethoxy(phenyl)silan
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Phenyltriethoxysilane
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos
Dichte 0.9960g/mL
Siedepunkt 235.0°C
Flammpunkt 42°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5Si(OC2H5)3
Brechungsindex 1.4594 to 1.4614
Menge 250 g
Beilstein 16, 911
Relative Dichte 0.996
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 240.38
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenyltriethoxysilane
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.