Learn More
Phenyltrimethoxysilan, 85%
Artikelnummer. 10731714 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10731714 1 L Glasflasche 1 Liter
10542072 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10603583 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10731714 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 370640010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2996-92-1 | C9H14O3Si | 198,29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2996-92-1
Summenformel C9H14O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 198.29
MDL-Nummer MFCD00025689
InChI-Schlüssel ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyltrimethoxysilane, trimethoxy phenyl silane, silane, trimethoxyphenyl, silane, phenyltrimethoxy, unii-21tqe746s9, trimethoxysilyl benzene, benzene, trimethoxysilyl, phenyl trimethoxysilane, phenyl trimethoxy silane, phenyltri methoxy silane
PubChem CID 18137
IUPAC-Name Trimethyl(phenyl)silan
SMILES CO[Si](OC)(OC)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyltrimethoxysilane
Schmelzpunkt -25°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0620g/mL
Siedepunkt 233°C
Flammpunkt 50°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5Si(OCH3)3
Brechungsindex 1.4730 to 1.475
Menge 1 L
Beilstein 16, IV, 1556
Relative Dichte 1.062
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 198.29
Reinheit (%) 85%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyltrimethoxysilane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke