Learn More
Phenylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425395
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15425395 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15425395 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58659.AD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird in der Kupplungsreaktion verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unter trockenem Schutzgas handhaben. Luftempfindlich. Von starken Basen und Oxidationsmitteln, Wärme, Säuren und Wate fernhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 38111-44-3
Dichte 0.99
Summenformel C6H5BrZn
MDL-Nummer MFCD01319861
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym phenylzinc bromide, zinc, bromophenyl, phenylzinc bromide solution, benzene,bromozinc 1+, phenylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, phenylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, phenylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel HMFWJMIDCMEJHO-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn++].[Br-].C1=CC=[C-]C=C1
IUPAC-Name Zink;Benzol;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 222.39
PubChem CID 16213817
Formelmasse 222.39