Learn More
Phenylzinkiodid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15415355
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15415355 50 mL 50 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 15415355
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58343.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unter trockenem Schutzgas handhaben. Luftempfindlich. Von starken Basen und Oxidationsmitteln, Wärme, Säuren entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylzinc iodide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 23665-09-0
Dichte 0.966
Summenformel C6H5IZn
MDL-Nummer MFCD00671995
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym phenylzinc iodide, zinc, iodophenyl, benzene,iodozinc 1+, iodo phenyl zinc, phenylzinc iodide, 0.50 m in thf, phenylzinc iodide 0.5 m in tetrahydrofuran, phenylzinc iodide solution, 0.5 m in thf, phenylzinc iodide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel QXXJGZQLPDQOPF-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=[C-]C=C1.[Zn+]I
IUPAC-Name Benzol;Iodzink(1+)
Molekulargewicht (g/mol) 269.39
PubChem CID 4117658
Formelmasse 269.39