Learn More
Phenytoin EP Verunreinigung B (Diphenylethandion), Mikromol™
Artikelnummer. 17952436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17952436 25 mg 25 Milligramm
17901736 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17952436 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0630.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Phenytoin EP Verunreinigung B (Diphenylethandion)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzil
CAS 134-81-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzil
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H10 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Diphenylethanedione (Benzil), Phenytoin Sodium Imp. B (EP), Phenytoin Imp. B (EP), Diphenylethanedione, Benzil, Phenytoin Impurity B, Phenytoin Sodium Impurity B, Phenytoin Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=C(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 1,2-Diphenylethan-1,2-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 210.23
Menge 25 mg
Formelmasse 210,0681 g/mol