Learn More
Hanna Instruments™ pHep™ pH-Testgerät
Beschreibung
Eine einfache, kostengünstige Möglichkeit zur genauen Messung des pH-Werts für nichttechnische Mitarbeiter.
- Ausziehbares Diaphragma
- ±0.1pH Genauigkeit
- Zweipunktkalibrierung
- 2 cm langes Diaphragma, das sich herausziehen lässt, um einen frischen Abschnitt freizulegen und damit die Lebensdauer des pHep’ zu verlängern.
- Die Kalibrierung erfolgt manuell an zwei Punkten mit einem Trimmer an der Seite des Prüfgeräts.
- Erneuerbares Diaphragma
- Einfache Zweipunktkalibrierung
- 700 Stunden Batterielebensdaue
- rEinfache Anwendung
- Kostengünstig
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit (pH) | pH ±0.1 |
| Typ | pH-Tester |
| Elektrische Anforderungen | 1.5 V |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Auflösung (pH) | pH 0.1 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 50 °C |
| Gewicht (metrisch) | 95 g |