Learn More
Hanna Instruments™ Elektronischer pH-Tester, pHep +, manuelle 2-Punkt-Kalibr., autom. Temperaturkomp.
Codice prodotto. 10419022
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Abmessungen (L x B x H):
175 x 41 x 23 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Abmessungen (L x B x H) unitSize
10419022 175 x 41 x 23 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10419022 missing translation for 'mfr' Hanna Instruments™ missing translation for 'supplierNo' HI98108
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
pH Tester in neuem ergonomischen Design.
Für die täglichen Routinekontrolle des pH Wertes
Manuelle Zweipunktkalbrierung garantiert hohe Messgenauigkeit
pHep+ verfügt zusätzlich über eine automatische Temperaturkompensation
Zubehör: Kalibrierkits und Elektrodenaufbewahrungslösung siehe pHep 4.
Typ: pHep+
Specifica
Genauigkeit (pH) ± 0,1
Kalibrierung Manuell
Bereich (pH) 0 bis 14
Auflösung (pH) 0.1
Auflösung (mV) 0.1mV
Abmessungen (L x B x H) 175 x 41 x 23 mm
Gewicht (metrisch) 95 g
Nachweisbereich 0 bis 14 pH
Temperaturkompensation 0°C to 50°C
Akkutyp 1.5V
Typ pHep pH Tester
Akkulaufzeit 200 hr.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.