missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PHF20L1 Antibody (OTI1B4), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44703
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PHF20L1 Monoclonal antibody specifically detects PHF20L1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| PHF20L1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,) | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 51105 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| OTI1B4 | |
| Western Blot 1:500-2000 | |
| CGI-72, FLJ13649, FLJ21615, MGC64923, PHD finger protein 20-like 1, PHD finger protein 20-like protein 1, tudor domain-containing protein PHF20L1 | |
| Full length human recombinant protein of human PHF20L1 (NP_940915) produced in E.coli. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process. | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur