Learn More
PHF20L1 Antibody (OTI1F4), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306409 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306409 100 μL 100 Mikroliter
30306446 30 μL 30 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30306409
Marke: Novus Biologicals NBP345021100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
PHF20L1 Monoclonal antibody specifically detects PHF20L1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PHF20L1
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1F4
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias CGI-72, FLJ13649, FLJ21615, MGC64923, PHD finger protein 20-like 1, PHD finger protein 20-like protein 1, tudor domain-containing protein PHF20L1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human PHF20L1 (NP_940915) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51105
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1