Learn More
PHF20L1 Antibody (OTI1H6), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen PHF20L1
Klon OTI1H6
Verdünnung Immunohistochemistry 1:500
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306261
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45019-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306179
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45019-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
PHF20L1 Monoclonal antibody specifically detects PHF20L1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
PHF20L1
Immunohistochemistry 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
51105
IgG1
>95%
Antibody
OTI1H6
Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
CGI-72, FLJ13649, FLJ21615, MGC64923, PHD finger protein 20-like 1, PHD finger protein 20-like protein 1, tudor domain-containing protein PHF20L1
Full length human recombinant protein of human PHF20L1 (NP_940915) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.