Learn More
Invitrogen™ PHF22 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2D3T4)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30282830
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30282830 100 μL 100 Mikroliter
30284061 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30282830
Marke: Invitrogen™ MA557956
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: MAATVNLELD PIFLKALGFL HSKSKDSAEK LKALLDESLA RGIDSSYRPS QKDVEPPKIS STKNISIKQE PKISSSLPSG NNNGKVLTTE KVKKEAEKRP ADKMKSDITE GVDIPKKPRL EKPETQSSPI TVQSSKDLPM ADLSSFEETS ADDFAMEMGL ACVVCRQMMV ASGNQLVECQ ECHNLYHRDC HKPQVTDKEA NDPRLVWYCA RCTRQMKRMA QKTQKPPQKP.
INTS12 is a subunit of the Integrator complex, which associates with the C-terminal domain of RNA polymerase II large subunit and mediates 3-prime end processing of small nuclear RNAs U1 and U2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PHF22
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 2D3T4
Konzentration 0.58 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
Gen Ints12
Gen-Zugriffsnummer Q9D168
Gen-Alias 1110020M19Rik; 2810027J24Rik; 4930529N21Rik; A230056J18Rik; AI666778; hypothetical nuclear factor SBBI22; hypothetical protein LOC415251; int12; Integrator complex subunit 12; INTS12; PHD finger protein 22; PHF22; SBBI22; Unknown (protein for MGC:134302); wu:fi17f05; zgc:86602
Gensymbole Ints12
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-230 of human INTS12 (NP_065128.2).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 71793
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG