Learn More
Invitrogen™ PHF22 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2D3T4)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA557955
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30284061
  • 185.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MAATVNLELD PIFLKALGFL HSKSKDSAEK LKALLDESLA RGIDSSYRPS QKDVEPPKIS STKNISIKQE PKISSSLPSG NNNGKVLTTE KVKKEAEKRP ADKMKSDITE GVDIPKKPRL EKPETQSSPI TVQSSKDLPM ADLSSFEETS ADDFAMEMGL ACVVCRQMMV ASGNQLVECQ ECHNLYHRDC HKPQVTDKEA NDPRLVWYCA RCTRQMKRMA QKTQKPPQKP.
INTS12 is a subunit of the Integrator complex, which associates with the C-terminal domain of RNA polymerase II large subunit and mediates 3-prime end processing of small nuclear RNAs U1 and U2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PHF22
Recombinant Monoclonal
0.58 mg/mL
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
Q9D168
Ints12
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-230 of human INTS12 (NP_065128.2).
20 μL
Primary
Mouse
Antibody
IgG
ELISA, Western Blot
2D3T4
Unconjugated
Ints12
1110020M19Rik; 2810027J24Rik; 4930529N21Rik; A230056J18Rik; AI666778; hypothetical nuclear factor SBBI22; hypothetical protein LOC415251; int12; Integrator complex subunit 12; INTS12; PHD finger protein 22; PHF22; SBBI22; Unknown (protein for MGC:134302); wu:fi17f05; zgc:86602
Rabbit
Protein A
RUO
71793
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles