missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PHGDH Antibody (CL0555) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52939AF700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PHGDH Monoclonal antibody specifically detects PHGDH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| PHGDH | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| 3,3-phosphoglycerate dehydrogenase, 3PGDH, 3-PGDH, D-3-phosphoglycerate dehydrogenase, EC 1.1.1, EC 1.1.1.95, MGC3017, PDG, PGAD, PGD, PGDH, phosphoglycerate dehydrogenase, SERA | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from O43175, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Stem Cell Markers | |
| 26227 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL0555 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur