Learn More
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II PCR Master Mixes
Artikelnummer. 15391732 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Colorless
Green
Anzahl Reaktionen:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
Packungsgröße:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Anzahl Reaktionen unitSize
15391732 Green 200 Reaktionen 200 Reaktionen
15361732 Colorless 200 Reaktionen 200 Reaktionen
15371732 Colorless 1000 Reaktionen 1000 Reaktionen
15301742 Green 1000 Reaktionen 1000 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15391732 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. F126S
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beinhaltet
Phire Hot-Start II DNA-Polymerase wird mit 5X Phire Reaktionspuffer und DMSO geliefert. Der Puffer liefert 1,5 mM MgCl2 in der 1x Endkonzentration.
Eine neuartige Heißstart-DNA-Polymerase für routinemäßige PCR-Anwendungen mit hohem Durchsatz, die Geschwindigkeit und Spezifität erfordern.
Thermo Scientific Phire Hot Start II PCR Master Mix is a convenient 2X mix designed to minimize the number of pipetting steps. The master mix contains Phire Hot Start II DNA Polymerase, nucleotides, and optimized reaction buffer, including MgCl2. Only template and primers need to be added to the PCR reaction.
Die Phire Hot Start II DNA-Polymerase ist deutlich schneller, extrem zuverlässig und kann auch lange DNA-Fragmente mit hohen Ausbeuten amplifizieren. Diese Eigenschaften werden durch das fortschrittliche Protein-Engineering der Polymerase erzielt. Die einzigartige, doppelsträngige DNA-Bindungsdomäne ermöglicht kurze Extensionszeiten (10 bis 15 s/kb), verbessert die Ausbeute und erhöht die Wiedergabetreue um das 2-Fache im Vergleich zur Taq DNA-Polymerase.
Die Hot-Start-Modifikation der Phire Hot Start II DNA-Polymerase beruht auf derselben Affibody Inaktivierungstechnologie wie die Phusion Hot Start II DNA-Polymerase. Diese Technologie erhöht die Spezifität der PCR-Reaktion und nimmt keine zusätzliche Zeit für die anfängliche Aktivierung des Enzyms in Anspruch.
Das neue Phire Green-Format ist eine Kombination aus Phire Hot Start II DNA-Polymerase und einem 5X Phire Green-Puffer. Der Puffer enthält ein Dichtereagenz und Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel. Der Farbpuffer hemmt die Enzymleistung nicht und ist mit nachgeschalteten Anwendungen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdauung kompatibel.
Die Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA-Polymerase ist ein neuartiges PCR-Enzym für Routineanwendungen und PCR-Anwendungen mit hohem Durchsatz. Sie übertrifft jede Taqbasierte auf dem Markt erhältliche Hot-Start-Polymerase. Die Phire Hot Start II DNA-Polymerase ist deutlich schneller, extrem zuverlässig und kann auch lange DNA-Fragmente mit hohen Ausbeuten amplifizieren. Diese Eigenschaften werden durch das fortschrittliche Protein-Engineering der Polymerase erzielt. Die einzigartige, doppelsträngige DNA-Bindungsdomäne ermöglicht kurze Extensionszeiten (10 bis 15 s/kb), verbessert die Ausbeute und erhöht die Wiedergabetreue um das 2-fache im Vergleich zur Taq DNA-Polymerase.
Die Hot-Start-Modifikation der Phire Hot Start II DNA-Polymerase beruht auf derselben Affibody Inaktivierungstechnologie wie die Phusion Hot Start II DNA-Polymerase. Diese Technologie erhöht die Spezifität der PCR-Reaktion und nimmt keine zusätzliche Zeit für die anfängliche Aktivierung des Enzyms in Anspruch.
Das neue Phire Green-Format ist eine Kombination aus Phire Hot Start II DNA-Polymerase und einem 5X Phire Green-Puffer. Der Puffer enthält ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel. Der Farbpuffer hemmt die Enzymleistung nicht und ist mit nachgeschalteten Anwendungen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdauung kompatibel.
Überblick
  • Schneller Hot-Start – kein Reaktivierungsschritt
  • Schnelles Enzym – viermal schnellere Amplifikation als mit Hot-Start-Taq
  • Robust – minimale Reaktionsoptimierung durch hohe Inhibitortoleranz
  • Hohe Ausbeute – üppige Produkte durch hohe Effizienz
  • Längere PCR-Produkte – Amplifikation deutlich längerer DNA-Fragmente als mit allen Hot-Start-Taq
  • Direktes Auftragen auf Gel mit dem Green Puffer
Anwendungen
  • Heißstart-PCR
  • Routine-PCR
  • PCR mit hoher Wiedergabetreue
  • Schnelle PCR
  • PCR mit hohem Durchsatz
  • Genotypisierung
Enthält
Phire Hot Start II DNA-Polymerase
  • Phire Hot Start II DNA-Polymerase
  • 5X Phire-Reaktionspuffer (liefert 1,5 mM MgCl2 in der 1X-Endkonzentration)
  • DMSO
Phire Green Hot Start II DNA-Polymerase
  • Phire Hot Start II DNA-Polymerase
  • 5X Phire Green-Reaktionspuffer (liefert 1,5 mM MgCl2 in der 1X-Endkonzentration)
  • DMSO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung • 4 x 1,25 ml 2X Grün Phire Green Hot-Start II PCR Master Mix
• 1 x 0,5 ml DMSO
• 4 x 1,25 ml Wasser, nukleasefrei
Bei -20 °C lagern.
GC-Rich PCR Performance Mittel
Polymerase Phire Hot Start II DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Produkttyp Hot Start PCR Master Mix
Menge 200 x 50 μl-Reaktionen
Versandbedingung Wet or Dry Ice
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung, Heißstart-PCR
Wiedergabetreue (vs. Taq) 2X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 200 Reaktionen
Überhang Stumpf
Reaktionsformat SuperMix oder Master Mix
Ausgangsmaterial DNA
Farbe Green