Learn More
Phloracetophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phloracetophenone |
| CAS | 480-66-0 |
| Summenformel | C8 H8 O4 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Ethanone','1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-, Acetophenone','2',4',6'-trihydroxy- (7CI,8CI), Phloroacetophenone (6CI), 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethanone, 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetyl-1,3,5-benzenetriol, 2-Acetyl-1,3,5-trihydroxybenzene, 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone, Acetophloroglucine, Acetylphloroglucinol, NSC 54927, Phloracetophene, Phloracetophenone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12/h2-3,10-12H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O |
| IUPAC-Name | 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 168.15 |
| Formelmasse | 168.0423 |