Learn More
Phloretin, TRC
Artikelnummer. 30137957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137957 1 g 1 Gramm
30007314 100 mg 100 Milligramm
30004607 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137957 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3390001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-82-2
Summenformel C15 H14 O5
Molekulargewicht (g/mol) 274.27
Synonym 1-Propanone, 3-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-, Phloretin (6CI), Propiophenone, 2',4',6'-trihydroxy-3-(p-hydroxyphenyl)- (8CI), 2',4',6'-Trihydroxy-3-(4-Hydroxyphenyl)propiophenone, 2',4',6'-Trihydroxy-3-(p-hydroxyphenyl)propiophenone, 3-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-1-propanone, Dihydronaringenin, NSC 407292, Naringenin dihydrochalcone, Phloretol, RJC 02792, β-(p-Hydroxyphenyl)-2,4,6-trihydroxypropiophenone, β-(p-Hydroxyphenyl)phloropropiophenone
IUPAC-Name 3-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)propan-1-on
SMILES Oc1ccc(CCC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phloretin
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H14O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-2,4-5,7-8,16-17,19-20H,3,6H2
Formelmasse 274.0841