Learn More
Phloroglucin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316219
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316219 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316219 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16077500AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phloroglucinol
CAS 108-73-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phloroglucinol
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C6 H6 O3
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Phloroglucinol anhydrous, Benzene-1,3,5-triol, Phloroglucinol (8CI), 1,3,5-Trihydroxybenzene, 3,5-Dihydroxyphenol, Benzene-s-triol, Dilospan S, NSC 1572, Phloroglucin, Phloroglucine, Spasfon-Lyoc, sym-Trihydroxybenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
SMILES Oc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC-Name Benzol-1,3,5-triol
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
Menge 1 mL
Formelmasse 126,0317 g/mol